Få mere at vide
Aluminum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Artikelnummer. p-7058890
Mængde:
100 m
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
5m
Artikelnummer. 11395717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043427.G5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum wire
Navn note 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Mængde 5 m
Lugt Odorless
Vægt ≈2.1g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic