Få mere at vide
Aluminiumtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) dia, udglødet, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356837
Skift visning
Mængde:
5 m
Pakningsstørrelse:
5m
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356837 5 m 5m
1 options
Artikelnummer. 11356837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010747.G5
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum wire
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, annealed, Puratronic™
CAS 7429-90-5
Tæthed ≈2,1 g/m
Mængde 5 m
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Al
MDL nummer MFCD00134029
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Al]
IUPAC navn aluminium
Molekylvægt (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Procent renhed 99.999%