Få mere at vide
Aluminiumtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, annealed, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11366837
Skift visning
Mængde:
25 m
100 m
300 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
300m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366837 25 m 25m
11386837 100 m 100m
11376837 300 m 300m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11366837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010747.G9
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Form: ca. 2,1 g/m; Temperament: blødt | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum wire
Farve Sølv
Navn note Glødet
Mængde 25 m
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Form Wire
IUPAC navn aluminium