Få mere at vide
Aluminiumtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, annealed, 99+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11321718
Skift visning
Mængde:
10 m
50 m
250 m
Pakningsstørrelse:
10m
250m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321718 50 m -
11311718 10 m 10m
11301718 250 m 250m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11321718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011064.H2
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Form: ca. 2,1 g/m; Temperament: blødt | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Navn note Glødet
Udseende Sølvfarvet tråd
Mængde 50 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99+% (metalbasis)
Form Wire
IUPAC navn aluminium