Få mere at vide
Aluminum wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824594
Mængde:
10 m
250 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
250m
50m
Artikelnummer. 11319897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042238.G6
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 0,53 g/m; Temperament: som tegnet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Navn note Hard
Udseende Silver-colored wire
Mængde 10 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Form Wire