Få mere at vide
Aluminum wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11319897
Skift visning
Mængde:
10 m
250 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
250m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319897 10 m 10m
11309897 50 m 50m
11399887 250 m 250m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042238.G6
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 0,53 g/m; Temperament: som tegnet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Navn note Hard
Udseende Silver-colored wire
Mængde 10 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Form Wire