Få mere at vide
Aluminiumtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, hård, Puratronic™, 99,999 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum |
| Farve | Sølv |
| Navn note | Svært |
| Udseende | Sølvfarvet tråd |
| Mængde | 50 m |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Form | Wire |