Få mere at vide
Aluminiumtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, annealed, Puratronic™, 99,9995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11385717
Skift visning
Mængde:
10 m
50 m
250 m
Pakningsstørrelse:
10m
250m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385717 250 m 250m
11365717 10 m 10m
11375717 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043426.H7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum wire
Navn note 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, glødet, temper: blød
Mængde 250 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,53 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic