Få mere at vide
Aluminum wire, 0.38mm (0.015in) dia, 99.99% (metals basis)
Mængde:
10 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
50m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum wire |
| Navn note | 0.38mm (0.015 in.) dia. |
| Mængde | 50 m |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.31g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.99% |