Få mere at vide
Aluminiumtråd, 0,1 mm (0,004 tommer) diameter, hård, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11475350
Skift visning
Mængde:
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475350 25 m 25m
11465350 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11475350 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044578.G9
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum wire
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) diameter, hård, temperer: som tegnet
Mængde 25 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,022 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic