Få mere at vide
Aluminiumtråd, 0,18 mm (0,007 tommer) dia, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394687
Mængde:
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Artikelnummer. 11394687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039730.G5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum wire
Navn note 0.18mm (0.007 in.) dia.
Mængde 5 m
Lugt Odorless
Vægt ≈0.068g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic