Få mere at vide
Aluminiumtråd, 0,076 mm (0,003 tommer) dia, hård, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445350
Skift visning
Mængde:
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445350 5 m 5m
11455350 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11445350 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044577.G5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum wire
Navn note 0.076mm (0.003 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Mængde 5 m
Lugt Odorless
Vægt ≈0.012g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic