Få mere at vide
Aluminiumtråd, 0,05 mm (0,002 tommer) diameter, hård, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11318618
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
1m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318618 1 m 1m
11328618 5 m 5m
11308618 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040676.G1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2560.20 DKK
    2054.65 DKK / 1m
    Spare 505.55 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Form: ca. 0,0053 g/m; Temperament: som trukket | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Navn note Svært
Udseende Sølvfarvet tråd
Tæthed 2,7 g/cm3
Mængde 1 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Form Wire