Få mere at vide
Aluminiumtråd, 0,025 mm (0,001 tommer) dia, hård, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406345
Skift visning
Mængde:
1 m
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406345 1 m 1m
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15406345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040677.G1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum wire
Navn note 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
CAS 7429-90-5
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Vægt ≈0.0013g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Al
MDL nummer MFCD00134029
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Al]
IUPAC navn aluminium
Molekylvægt (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Procent renhed 99.99%