Få mere at vide
Aluminiumtråd, 0,013 mm (0,0005 tommer) diameter, hård, 99,85 % (metalbasis)
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum wire |
| Navn note | 0,013 mm (0,0005 tommer) diameter, hård |
| Mængde | 1 m |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,00036g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.85% |