Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejeskåle af aluminium, oliefri
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200089073 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
15 ml
40 ml
45 ml
Artikelnummer. 30182869
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fade til almindelig vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
Aluminiumsvægtskålen kan bruges til almindelig vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
  • Designet til fugtbestemmelsesbalancer med let tilspidsede vægge til stabling.
  • Oliefri
Gennemgået en streng, tre-trins renseproces for at fjerne dannende olie eller rester for mere pålidelig vejning og fugtprøveanalyse.
  • Forarbejdet og pakket i renrumsmiljø
  • Parti sporbar
  • Volumen: 1 ml
  • Dimensioner: 0,98 x 0,3 in. (25 x 7 mm)
  • Pakke med 50 stk
  • Tykkelse: 0,19 mm
  • Certifikater for oliefri aluminiumsfade fås efter anmodning
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Oval
Sterilitet Ikke steril
Type Vejende båd
Dimensioner (L x B) 25 x 7 mm