Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejeskåle af aluminium, oliefri
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
15 ml
40 ml
45 ml
Beskrivelse
Aluminiumsvægtskålen kan bruges til almindelig vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
- Designet til fugtbestemmelsesbalancer med let tilspidsede vægge til stabling.
- Oliefri
Gennemgået en streng, tre-trins renseproces for at fjerne dannende olie eller rester for mere pålidelig vejning og fugtprøveanalyse.
- Forarbejdet og pakket i renrumsmiljø
- Parti sporbar
- Volumen: 1 ml
- Dimensioner: 0,98 x 0,3 in. (25 x 7 mm)
- Pakke med 50 stk
- Tykkelse: 0,19 mm
- Certifikater for oliefri aluminiumsfade fås efter anmodning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 0,25 ml |
| Farve | Sølv |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Cirkulær |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Vejende båd |
| Dimensioner (L x B) | 13 x 3.5 mm |