Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejeskåle af aluminium med riflede sider
Artikelnummer. p-8000816 Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Diameter (metrisk):
43 mm
57 mm
70 mm
101 mm
Højde (metrisk):
8 mm
12 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 11998084
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til fugtbestemmelsesbalancer. Fisherbrand™ Veje- og tørreskål af aluminium er ideel til vejning, opbevaring, behandling eller tørring til generelle formål. Ekstra store, lette aluminiumsfade måler 108 mm i diameter. Indeholder 50 stabelbare engangsfade pr. pakke.
  • Ideel til prøvevejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring
  • Også ideel som støvdæksel til åbne beholdere eller som prøveholdere
  • Fremstillet af oliefrit, let aluminium, der er FDA/fødevaregodkendt
  • Tilspidsede vægge fremmer stabil stabling
  • Fås i 4 varianter
    • Både: 3 størrelser med krympede sider, flad bund og fingertappe, der kan ætses for nem identifikation (100/pak)
    • Fad: 1 stor størrelse, designet til fugtbestemmelsesbalance (50/pakning)
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Farve Silver
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Sterilitet Non-sterile
Type Vejeskål
Til brug med (applikation) Til generel vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring
Inkluderer Finger Tab
Størrelse Lille
Højde (metrisk) 12 mm
Diameter (metrisk) 43 mm