Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejeskåle af aluminium med riflede sider
Artikelnummer. 11998084 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Diameter (metrisk):
43 mm
57 mm
70 mm
101 mm
Højde (metrisk):
8 mm
12 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11998084 Lille 43 mm 12 mm Pakke med 100
11908094 Medium 57 mm 12 mm Pakke med 100
11918094 Større 70 mm 16 mm Pakke med 100
11988084 Større 101 mm 8 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11998084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.40 DKK
    38.17 DKK / Pakke med 100
    Spare 10.23 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at balancere fugtighedsbestemmelse. Fisherbrand™ Aluminiumsvejning og tørring er ideel til generel vejning, opbevaring, behandling eller tørring. Inkluderer fingertab for slutbrugerkomfort.
  • Ideel til prøvevejning, dosering, opbevaring, fødevareforarbejdning, fordampning eller tørring
  • Også ideel som støvdæksel til åbne beholdere eller som prøveholdere
  • Fremstillet af oliefri, let aluminium, der er FDA/fødevaregodkendt
  • Designet inkluderer fingertab for slutbrugerens komfort
  • Koniske vægge fremmer stabil stabling
  • Fås i 4 varianter
    • Både: 3 størrelser med krimpede sider, flade bunde og fingertapper, der kan ætses for nem identifikation (100 pr. pakke)
    • Skål: 1 stor størrelse, designet til fugtighedsbalance (50 pr. pakke)
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Farve Sølv
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Sterilitet Ikke-steril
Type Vejeskål
Til brug med (applikation) Til generel vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring
Inkluderer Fingertab
Størrelse Lille
Højde (metrisk) 12 mm
Diameter (metrisk) 43 mm