Beskrivelse
- Ideel til prøvevejning, dosering, opbevaring, fødevareforarbejdning, fordampning eller tørring
- Også ideel som støvdæksel til åbne beholdere eller som prøveholdere
- Fremstillet af oliefri, let aluminium, der er FDA/fødevaregodkendt
- Designet inkluderer fingertab for slutbrugerens komfort
- Koniske vægge fremmer stabil stabling
- Fås i 4 varianter
- Både: 3 størrelser med krimpede sider, flade bunde og fingertapper, der kan ætses for nem identifikation (100 pr. pakke)
- Skål: 1 stor størrelse, designet til fugtighedsbalance (50 pr. pakke)
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Farve | Sølv |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Vejeskål |
| Til brug med (applikation) | Til generel vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring |
| Inkluderer | Fingertab |
| Vis mere |