Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejeskåle af aluminium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200063783 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
15 ml
45 ml
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
70 mm
90 mm
Artikelnummer. 30042343
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aluminiumsvægtskålen kan bruges til almindelig vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
  • Designet til fugtbestemmelsesbalancer med let tilspidsede vægge til stabling.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 0,25 ml
Farve Sølv
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Cirkulær
Sterilitet Ikke steril
Type Vejeskål
nr. pr. pakke 100/Pk.
Tykkelse 0.19 mm
Dybde (metrisk) 3.5 mm
Diameter (metrisk) 13 mm