Beskrivelse
- Designet til fugtbestemmelsesbalancer med let tilspidsede vægge til stabling.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Farve | Sølv |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Vejeskål |
| nr. pr. pakke | 50/Pk. |
| Vis mere |