Få mere at vide
Wheaton™ Vejeskål af aluminium
Artikelnummer. 12824841 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
12824841 20 mm Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 12824841 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 370792
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wheaton Aluminiumsvægtskål, engangs: Ja, til brug med: Til milligramvejning, højde: 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Vejeskål
Til brug med (applikation) Til milligramvejning
Højde (metrisk) 8 mm
Dybde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 20 mm