Få mere at vide
Cole-Parmer™ Mikro-aluminium-vejeskåle
Artikelnummer. p-8003450 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
0,035 ml
0,35 ml
1,12 ml
Form:
Rektangulær
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Pakke med 50
Artikelnummer. 11857232
Brand: Cole-Parmer™ 0101901
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse aluminiumsvægtskåle til mikrovægte, organisk mikroelementær og termisk analyse og farmaceutiske applikationer. Mikro-aluminium-vægte er kompatible med de fleste kommercielt tilgængelige analysatorer og mikrovægte.
  • Pakket i letanvendelige plastikbeholdere til opbevaring og dispensering
  • Oliefri og ikke-coated
  • Engangs
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 1,12 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rektangulær
Type Vejeskål
Til brug med (udstyr) Mikrovægte, organisk mikroelementær og termisk analyse og farmaceutisk brug
Dimensioner (L x B) 12 x 4 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25 mm
Bredde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (metrisk) 7 mm
Dybde (metrisk) 7 mm