Få mere at vide
Cole-Parmer™ Mikro-aluminium-vejeskåle
Artikelnummer. 11877232 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,035 ml
0,35 ml
1,12 ml
Form:
Rektangulær
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Form Pakningsstørrelse
11877232 0,035 ml Rund Pakke med 250
11857232 1,12 ml Rektangulær Pakke med 50
11867232 0,35 ml Rund Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11877232 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0101903
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Brug disse aluminiumsvægtskåle til mikrovægte, organisk mikroelementær og termisk analyse og farmaceutiske applikationer. Mikro-aluminium-vægte er kompatible med de fleste kommercielt tilgængelige analysatorer og mikrovægte.
  • Pakket i letanvendelige plastikbeholdere til opbevaring og dispensering
  • Oliefri og ikke-coated
  • Engangs
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 0,035 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Vejeskål
Til brug med (udstyr) Mikrovægte, organisk mikroelementær og termisk analyse og farmaceutisk brug
Længde (metrisk) 6 mm
Dybde (metrisk) 2.5 mm
Diameter (engelsk) 0,25 tommer
Diameter (metrisk) 6 mm