Få mere at vide
Cole-Parmer™ Mikro-aluminium-vejeskåle
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
0,035 ml
0,35 ml
1,12 ml
Form:
Rektangulær
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Pakke med 50
Description
- Pakket i letanvendelige plastikbeholdere til opbevaring og dispensering
- Oliefri og ikke-coated
- Engangs
Specifications
Specifications
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 0,35 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rund |
| Type | Vejeskål |
| Til brug med (udstyr) | Mikrovægte, organisk mikroelementær og termisk analyse og farmaceutisk brug |
| Længde (metrisk) | 13 mm |
| Dybde (metrisk) | 3.5 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,563 tommer. |
| Show More |