Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Mikro-aluminium-vejeskåle
Artikelnummer. 15176103 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
0,12 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 15176103
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0101919
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mikro-aluminium-vejeskåle er ideelle til mikrovægte, organisk mikroelementær og termisk analyse og farmaceutisk brug.
  • Engangsvægte både.
  • Mikrovejebåde er kompatible med de fleste kommercielt tilgængelige analysatorer og mikrovægte.
  • Pakket i letanvendelige plastikbeholdere til opbevaring og dispensering.
  • Skillingen er ikke inkluderet.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,004 oz.
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 0,12 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rektangulær
Type Vejeskål
Emballage Plastbeholdere
Mængde 250 Pk.
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Længde (metrisk) 12 mm
Bredde (engelsk) 0,2 tommer
Bredde (metrisk) 4 mm
Højde (metrisk) 2.7 mm
Højde (engelsk) 0,1 tommer.
Dybde (metrisk) 2.5 mm