Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejebåde i aluminium, pakke med 100, oliefri
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200089072 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
20 ml
25 ml
34 ml
42 ml
50 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Artikelnummer. 30182871
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fade til almindelig vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
Aluminiumsvejebåden kan bruges til generelle vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
  • Disse robuste, men lette både har en glat, flad bund til prøvehåndtering.
  • Oliefri
Gennemgået en streng, tre-trins renseproces for at fjerne dannende olie eller rester for mere pålidelig vejning og fugtprøveanalyse.
  • Forarbejdet og pakket i renrumsmiljø
  • Parti sporbar
  • Volumen: 70 ml
  • Dimensioner: 2,8 x 0,7 in. (71 x 17 mm)
  • Pakke med 100 stk
  • Krøllet finish
  • Tykkelse: 0,075 mm
  • Certifikater for oliefri aluminiumsbåde fås efter anmodning
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Farve Sølv
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Cirkulær
Sterilitet Ikke steril
Type Vejende båd
Dimensioner (L x B) 28 x 10 mm