Learn More
Fisherbrand™ Vejebåde i aluminium, pakke med 100, oliefri
Product Code. 30182878 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 ml
20 ml
25 ml
34 ml
42 ml
50 ml
70 ml
80 ml
140 ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk)
30182878 25 ml
30182871 5 ml
30182875 70 ml
30182868 42 ml
30182874 80 ml
30182872 140 ml
30182870 20 ml
30182877 34 ml
30182876 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 30182878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 DKK
    140.14 DKK / Pakke med 100
    Spare 22.86 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Fade til almindelig vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
Aluminiumsvejebåden kan bruges til generelle vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
  • Disse robuste, men lette både har en glat, flad bund til prøvehåndtering.
  • Oliefri
Gennemgået en streng, tre-trins renseproces for at fjerne dannende olie eller rester for mere pålidelig vejning og fugtprøveanalyse.
  • Forarbejdet og pakket i renrumsmiljø
  • Parti sporbar
  • Volumen: 70 ml
  • Dimensioner: 2,8 x 0,7 in. (71 x 17 mm)
  • Pakke med 100 stk
  • Krøllet finish
  • Tykkelse: 0,075 mm
  • Certifikater for oliefri aluminiumsbåde fås efter anmodning
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Farve Sølv
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Cirkulære
Sterilitet Ikke steril
Type Vejbåd
Dimensioner (L x B) 52 x 13 mm