Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejebåde i aluminium, pakke med 100, oliefri
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
20 ml
25 ml
34 ml
42 ml
50 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Beskrivelse
Aluminiumsvejebåden kan bruges til generelle vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
- Disse robuste, men lette både har en glat, flad bund til prøvehåndtering.
- Oliefri
Gennemgået en streng, tre-trins renseproces for at fjerne dannende olie eller rester for mere pålidelig vejning og fugtprøveanalyse.
- Forarbejdet og pakket i renrumsmiljø
- Parti sporbar
- Volumen: 70 ml
- Dimensioner: 2,8 x 0,7 in. (71 x 17 mm)
- Pakke med 100 stk
- Krøllet finish
- Tykkelse: 0,075 mm
- Certifikater for oliefri aluminiumsbåde fås efter anmodning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 70 ml |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Cirkulær |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Vejende båd |
| Dimensioner (L x B) | 71 x 17 mm |