Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejebåde i aluminium, pakke med 100, oliefri
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30182872 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
20 ml
25 ml
34 ml
42 ml
50 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Artikelnummer. 30182872
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fade til almindelig vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
Aluminiumsvejebåden kan bruges til generelle vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
  • Disse robuste, men lette både har en glat, flad bund til prøvehåndtering.
  • Oliefri
Gennemgået en streng, tre-trins renseproces for at fjerne dannende olie eller rester for mere pålidelig vejning og fugtprøveanalyse.
  • Forarbejdet og pakket i renrumsmiljø
  • Parti sporbar
  • Volumen: 70 ml
  • Dimensioner: 2,8 x 0,7 in. (71 x 17 mm)
  • Pakke med 100 stk
  • Krøllet finish
  • Tykkelse: 0,075 mm
  • Certifikater for oliefri aluminiumsbåde fås efter anmodning
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 140 ml
Farve Sølv
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Cirkulær
Sterilitet Ikke steril
Type Vejende båd
Dimensioner (L x B) 103 x 20 mm