Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejebåde i aluminium
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
42 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Diameter (metrisk):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Beskrivelse
- Disse robuste, men lette både har en glat, flad bund til prøvehåndtering.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Crinkle |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Farve | Sølv |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Cirkulær |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Vejende båd |
| Vis mere |