Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejebåde i aluminium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30042348 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
42 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Diameter (metrisk):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Artikelnummer. 30042348
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aluminiumsvejebåden kan bruges til almindelig vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
  • Disse robuste, men lette både har en glat, flad bund til prøvehåndtering.
Tekniske data
Oversigt Glat
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 42 ml
Farve Sølv
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Cirkulær
Sterilitet Ikke steril
Type Vejende båd
nr. pr. pakke 100/Pk.
Tykkelse 0.19 mm
Dybde (metrisk) 16 mm
Diameter (metrisk) 57 mm