Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejebåde i aluminium
Artikelnummer. 30042345 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
42 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Diameter (metrisk):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk)
30042345 80 ml 73 mm
30042342 5 ml 28 mm
30042344 25 ml 52 mm
30042348 42 ml 57 mm
30042346 70 ml 71 mm
30042341 140 ml 103 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30042345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 DKK
    145.19 DKK / Pakke med 100
    Spare 22.81 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Aluminiumsvejebåden kan bruges til almindelig vejning, dispensering, opbevaring, fødevareforarbejdning, inddampning eller tørring.
  • Disse robuste, men lette både har en glat, flad bund til prøvehåndtering.
Tekniske data
Oversigt Glat
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Farve Sølv
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Cirkulære
Sterilitet Ikke steril
Type Vejbåd
nr. pr. pakke 100/Pk.
Dybde (metrisk) 18 mm
Diameter (metrisk) 73 mm