Beskrivelse
- Disse robuste, men lette både har en glat, flad bund til prøvehåndtering.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Glat |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 140 ml |
| Farve | Sølv |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Cirkulære |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Vejbåd |
| Vis mere |