Få mere at vide
Bochem™ Aluminium Universal Clamp
Artikelnummer. 10622611
Skift visning
Diameter (metrisk):
0 til 80 mm
Længde (metrisk) arm:
180 mm
Materiale:
Aluminium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) arm Materiale Pakningsstørrelse
10622611 0 til 80 mm 180 mm Aluminium Hver
1 options
Artikelnummer. 10622611 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5444
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af aluminium. BOCHEM™ Aluminium Universal Clamp er DIN 12895 certificeret.
  • Finger med korkprop
  • Aluminium
  • DIN 12895
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Materiale Aluminium
Diameter (metrisk) 0 til 80 mm
Længde (metrisk) arm 180 mm