Få mere at vide
Aluminium Ultratynd folie, 1,0 mikron tyk, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11358628
Skift visning
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358628 50 mm Hver
11348628 10 mm Hver
11338628 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040684.DJ
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Ultrathin foil
Farve Sølv
Mængde 50 mm
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse 1,0 mikron tyk
Form Plade
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%