Få mere at vide
Aluminum Ultrathin foil, 0.8 micron thick, 99.1% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051188
Mængde:
30 x 30 mm
140 x 140 mm
160 x 160 mm
Pakningsstørrelse:
230g
Hver
Artikelnummer. 11318638
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040707.YD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Ultrathin foil
Mængde 30 x 30 mm
Lugt Odorless
Partikelstørrelse 0.8 Micron thick
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.1%