Få mere at vide
Aluminium Ultratynd folie, 0,0075 mikron tyk, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318628
Skift visning
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318628 50 mm Hver
11308628 10 mm Hver
11328628 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040682.DJ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Mikroelektronik, kontakter og belægninger
Mikroelektronik, kontakter og belægninger
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminum Ultrathin foil
Mængde 50 mm
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse 0,0075 mikron tyk
Form Plade
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%