Få mere at vide
Cole-Parmer™ Aluminium turbine flowmåler
Artikelnummer. 11767328
Flowhastighedsområde:
3 til 50 GPM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11767328
Brand: Cole-Parmer™ 0561006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Type Turbine flowmåler
Nøjagtighed ±1,5 % (læsning)
Flydemateriale Aluminium
Trykvurdering 300 psig
Forbindelser 1 tomme NPT (F)
Flowhastighedsområde 3 til 50 GPM
Til brug med (applikation) Lavprisløsning til lette procesapplikationer
Højde (metrisk) 64 mm
Strømforsyningsdetaljer To 3 V lithium batterier
Gentagelighed ±0,2 %
Bredde (metrisk) 110 mm
Temperatur (metrisk) 60 °C
Vægt (metrisk) 600 g