Få mere at vide
Aluminium trifluormethansulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328877
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328877 10 g 10g
11318877 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038568.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 74974-61-1 | Molekylformel: C3AlF9O9S3 | Molekylvægt: 474,171 g/mol
Aluminiumtrifluoromethanesulfonat anvendes i farmaceutiske mellemprodukter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74974-61-1
Molekylær formel C3AlF9O9S3
Molekylvægt (g/mol) 474.171
MDL nummer MFCD00143596
InChI nøgle FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 2737634
IUPAC navn aluminium;trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt ∼300 °C
Farve Hvid
Lineær formel Al(CF3SO3)3
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 474.2
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.