Få mere at vide
Aluminiumtrifluormethansulfonat, 99%
Artikelnummer. 11415686
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415686 5 g 5g
11425686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20785.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.33 DKK
    575.65 DKK / 5g
    Spare 108.68 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 74974-61-1 | C3AlF9O9S3 | 474,171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74974-61-1
Molekylær formel C3AlF9O9S3
Molekylvægt (g/mol) 474.171
MDL nummer MFCD00143596
InChI nøgle FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 2737634
IUPAC navn aluminium;trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt ∼300 °C
Lineær formel Al(CF3SO3)3
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 474.2
Procent renhed 99%