Få mere at vide
Aluminum titanium oxide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11302438
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302438 25 g 25g
11312438 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014484.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12004-39-6 | Al2O5Ti | 181.825 g/mol
Aluminium titaniumoxid bruges i ildfast industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12004-39-6
Molekylær formel Al2O5Ti
Molekylvægt (g/mol) 181.825
MDL nummer MFCD00064749
InChI nøgle CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis
PubChem CID 16213786
IUPAC navn oxo-bis(oxoalumanyloxy)titan
SMIL O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum titanium oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 181.86
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum titanium oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.