Få mere at vide
Tyndfolie af aluminium, 2,0 mikron (0,00008 tommer) tyk, 99,1% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Thinfoil |
| Navn note | Ikke certificeret nålehulsfri |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Partikelstørrelse | 2,0 mikron (0,00008 tommer) tyk |
| Vægt | ≈0,013g/50x50mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| IUPAC navn | aluminium |
| Procent renhed | 99.1% |