Få mere at vide
Tyndfolie af aluminium, 10,0 mikron (0,0004 tommer) tyk, 99,0 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Thinfoil |
| Navn note | Not certified pinhole free |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Odorless |
| Partikelstørrelse | 10.0 Micron (0.0004 in.) thick |
| Vægt | ≈0.067g/50x50mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.0% |
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur