Få mere at vide
Fisherbrand™ Termometerstander
Artikelnummer. 13078623 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Materiale:
Aluminium, rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale unitSize
13078623 Aluminium, rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 13078623
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Understøtter 18 termometre i en oprejst og sikker position.
  • Med beskyttende skumpude på bunden
  • Fremstillet af aluminium
Tekniske data
Celledelere 18
Materiale Aluminium, rustfrit stål
Stillinger 18
Til brug med (udstyr) Termometer
Mængde 1 hver
Længde (metrisk) 120 mm
Højde (metrisk) interiør 125 mm
Dybde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Produkttype Termometerstativ
Højde (metrisk) 125 mm
Bredde (metrisk) 165 mm