Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Reagensglaskurv af aluminium
Artikelnummer. 12327569 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
152 x 152 x 152 mm
256 x 152 x 152 mm
332 x 228 x 178 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12327569 256 x 152 x 152 mm Hver
12317569 152 x 152 x 152 mm Hver
12337569 332 x 228 x 178 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12327569 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS20341B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 DKK
    201.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.15 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Vask og opbevar reagensglas. Heathrow Scientific™ Reagensglaskurv af aluminium kan modstå gentagen eksponering for autoklaver.
  • Konstrueret af letvægtsaluminium
  • Ideel til vask og opbevaring af reagensglas
  • Tåler gentagen autoklavering og brug i laboratoriet
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv
Holder Reagensglas
Materiale Aluminium
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Vask, autoklavering, opbevaring af reagensglas
Dimensioner (L x B x H) 256 x 152 x 152 mm
Produkttype Kurv til reagensglas
Højde (metrisk) 15.2 cm
Array 1 x 1
Bredde (metrisk) 15.2 cm