Få mere at vide
Aluminium tert-butoxid, TRC
Artikelnummer. 30309833
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30309833 25 g
1 options
Artikelnummer. 30309833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57589025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum tert-Butoxide
CAS 556-91-2
Molekylær formel C4H10O.1/3Al
Mængde 25 g
Synonym Aluminum tert-butoxide (6CI,7CI), tert-Butyl Alcohol Aluminum Salt, Aluminum t-Butoxide, Aluminum tert-Butanolate, Aluminum tert-Butylate, Aluminum tri-tert-Butoxide, Aluminum tris(tert-Butoxide), Aluminum tris(tert-Butylate), Tri-tert-Butoxyaluminum, Tris(2-methyl-2-propanolato)aluminum
InChI formel InChI=1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
SMIL CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
IUPAC navn Tris[(2-methylpropan-2-yl)oxy]aluman
Molekylvægt (g/mol) 83.11
Formel vægt 246.1776