Få mere at vide
Aluminium tert-butoxid, 97 %
Beskrivelse
Aluminium tert-butoxid anvendes som reagens i Oppenauer-oxidationen af alkoholer til ketoner. Det bruges også til Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktion af ketoner. Det er aktivt involveret i fremstillingen af 1,1,2-triethoxyethen ved at reagere med 1,1,2,2-tetraethoxyethan efterfulgt af eliminering af alkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum tert-butoxide |
| Smeltepunkt | 200 °C til 202 °C |
| Tæthed | 1.0251 g/mL |
| Kogepunkt | 156 °C (2 mmHg) |
| Lugt | Alkohollignende |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2925 |
| Beilstein | 4148229 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Merck Index | 14,333 |
| Vis mere |