Få mere at vide
Aluminium tert-butoxid, 97 %
Product Code. 11423850
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11423850 5 g 5g
11433850 25 g 25g
11413850 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11423850 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 089891.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 556-91-2 | C12H27AlO3-3 | 246,327 g/mol
Aluminium tert-butoxid anvendes som reagens i Oppenauer-oxidationen af alkoholer til ketoner. Det bruges også til Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktion af ketoner. Det er aktivt involveret i fremstillingen af 1,1,2-triethoxyethen ved at reagere med 1,1,2,2-tetraethoxyethan efterfulgt af eliminering af alkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 556-91-2
Molekylær formel C12H27AlO3-3
Molekylvægt (g/mol) 246.327
MDL nummer MFCD00008801
InChI nøgle BXQSSDQHLWSBEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum tert-butoxide, acmc-20alth, 2-propanol, 2-methyl-,aluminum salt 3:1
PubChem CID 57350944
IUPAC navn aluminium;2-methylpropan-2-olat
SMIL CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Al]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminum tert-butoxide
Smeltepunkt 200 °C til 202 °C
Tæthed 1.0251 g/mL
Kogepunkt 156 °C (2 mmHg)
Lugt Alkohollignende
Mængde 5 g
FN nummer UN2925
Beilstein 4148229
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,333
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i organiske opløsningsmidler som alkohol, benzen, toluen og xylen.
Formel vægt 246.32
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver